Principaux documents
360600
Sigma-Aldrich
(−)-Quebrachitol
97%
Synonyme(s) :
2-O-Methyl-1,2,4/3,5,6-hexahydroxycyclohexane, 2-O-Methyl-L-inositol, L-chiro-Inositol 2-methyl ether, L-Quebrachitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −79°, c = 1.2 in H2O
Pf
189-192 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O