360139
5′-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)thymidine
98%
Synonyme(s) :
DMT-T
484,00 $
About This Item
484,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
114-116 °C (subl.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C31H32N2O7/c1-20-18-33(30(36)32-29(20)35)28-17-26(34)27(40-28)19-39-31(21-7-5-4-6-8-21,22-9-13-24(37-2)14-10-22)23-11-15-25(38-3)16-12-23/h4-16,18,26-28,34H,17,19H2,1-3H3,(H,32,35,36)/t26-,27+,28+/m0/s1
Clé InChI
UBTJZUKVKGZHAD-UPRLRBBYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable