Principaux documents
35943
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate
≥98.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.03
Beilstein:
1938341
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.463
pb
184-187 °C
Densité
1.269 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1(C)CC1(Cl)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c1-5(4(9)10-2)3-6(5,7)8/h3H2,1-2H3
Clé InChI
JGCAZFUFORGMFB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate is an ester.
Application
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter