359394
Sodium mercaptopyruvate
≥85%, technical grade
Synonyme(s) :
3-Mercapto-2-oxopropionic acid sodium salt, Mercaptopyruvic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
≥85%
Forme
powder
Impuretés
<5 wt. % ethanol
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CS
InChI
1S/C3H4O3S.Na/c4-2(1-7)3(5)6;/h7H,1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
CODUSAVZTZYYDD-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable