Key Documents
359289
Sigma-Aldrich
Sodium dibenzyldithiocarbamate
97%
Synonyme(s) :
Dibenzyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2)2NCSSNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.40
Numéro Beilstein :
4620553
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na]SC(=S)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NS2.Na/c17-15(18)16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10H,11-12H2,(H,17,18);/q;+1/p-1
Clé InChI
MYCPTMLDBVIIES-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J H Shofstahl et al.
Journal of chromatographic science, 28(5), 225-229 (1990-05-01)
The United States Environmental Protection Agency (EPA) currently specifies atomic absorption spectrophotometry as the method of analysis for the priority pollutant metals. While the method is very sensitive, it does suffer from limitations. As an alternative, the use of dibenzyldithiocarbamate