Principaux documents
358932
Supelco
3,3′-Dimethylnaphthidine
99%
Synonyme(s) :
4,4′-Diamino-3,3′-dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.41
Numéro Beilstein :
2152306
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161500
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Technique(s)
titration: suitable
Chaîne SMILES 
Cc1cc(-c2cc(C)c(N)c3ccccc23)c4ccccc4c1N
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
Clé InChI
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable