Principaux documents
347914
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-isoleucine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +6°, c = 3 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
182-183 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1
Clé InChI
WPTUQMUCTTVOFW-BONVTDFDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable