Principaux documents
347477
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Trichlorobenzene-1,3,5-d3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D3Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
208 °C (lit.)
Pf
56-60 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H/i1D,2D,3D
Clé InChI
XKEFYDZQGKAQCN-CBYSEHNBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
260.6 °F
Point d'éclair (°C)
127 °C