346403
3-(1H-Tetrazol-5-yl)-9H-thioxanthen-9-one 10,10-dioxide monohydrate
95%
Synonyme(s) :
Doxantrazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
255 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].O=C1c2ccccc2S(=O)(=O)c3cc(ccc13)-c4nnn[nH]4
InChI
1S/C14H8N4O3S.H2O/c19-13-9-3-1-2-4-11(9)22(20,21)12-7-8(5-6-10(12)13)14-15-17-18-16-14;/h1-7H,(H,15,16,17,18);1H2
Clé InChI
YRXFSKFCFQRWHG-UHFFFAOYSA-N