Principaux documents
346373
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthene-3-carboxamide 10,10-dioxide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H9NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
290-292 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3S(=O)(=O)c2c1
InChI
1S/C14H9NO4S/c15-14(17)8-5-6-10-12(7-8)20(18,19)11-4-2-1-3-9(11)13(10)16/h1-7H,(H2,15,17)
Clé InChI
NECFGXHWUOZZSE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable