Documents
344702
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate hydrate
Synonyme(s) :
Magnesium phosphate tribasic, Trimagnesium diphosphate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Mg3(PO4)2·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.86 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Densité
2.195 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
Clé InChI
WESIJKDWGUWFEP-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable