Principaux documents
344613
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Co(C5H7O2)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.15 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
powder or crystals
Composition
Degree of hydration, ~2
Pertinence de la réaction
core: cobalt
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
Clé InChI
CCSRIPNIKKQYHL-SUKNRPLKSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable