Principaux documents
342521
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
Application
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter