Documents
342076
Sigma-Aldrich
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
HC6Cl3-2-(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
209-211 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)/p-1
Clé InChI
IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable