Principaux documents
340839
Sigma-Aldrich
Dimethyl 1,3-adamantanedicarboxylate
98%
Synonyme(s) :
DMADC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
60-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@]12CC3CC(C1)C[C@@](C3)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H20O4/c1-17-11(15)13-4-9-3-10(5-13)7-14(6-9,8-13)12(16)18-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,13+,14-
Clé InChI
YXMDGBXGJKYMQL-DHPDLVEQSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable