Documents
340170
Sigma-Aldrich
Fluorescein mercuric acetate
Synonyme(s) :
4′,5′-Bis(acetoxymercuri)fluorescein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H18Hg2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
851.57