Principaux documents
339369
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai:
98%
Essai
98%
Pf
169-171 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H7ClN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
Clé InChI
DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole was used in the preparation of 2-chloroacetamido-4-(4-chlorophenyl)thiazole.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis and Fungicidal Activity of 2-Imino-3-(4-arylthiazol-2-yl)-thiazolidin-4-ones and Their 5-Arylidene Derivatives.
Liu H-L, et al.
Molecules (Basel), 5(9), 1055-1061 (2000)