Principaux documents
337641
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
98%
Synonyme(s) :
Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SCu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.71
Numéro Beilstein :
3709171
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
98%
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par