Principaux documents
33737
Sigma-Aldrich
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H20NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.31
Beilstein:
7427974
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Indice de réfraction
n20/D 1.553
Densité
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20NO2P/c1-17(2)20(18-13-15-9-5-3-6-10-15)19-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
Clé InChI
GDEJGFHRPXLQNN-UHFFFAOYSA-N
Application
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite was used in the preparation of dibenzyl phosphoramidates incorporating the representative C-terminal protected amino acids leucine, phenylalanine, glutamic acid and proline.[1] It was also used for the fast and clean phosphitylation of alcohols, including hindered alcohols.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of N-phosphoryl amino acids via phosphoramidite amine-exchange.
Chow CP and Berkman CE.
Tetrahedron Letters, 39(41), 7471-7474 (1998)
M. Schneider et al.
Ger. Offen. 4'329'533 (1993)