Principaux documents
336327
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) carbide
powder, 1.5-2 μm
Synonyme(s) :
Vanadium monocarbide
About This Item
Formule linéaire :
VC
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Forme
powder
Taille des particules
1.5-2 μm
Pf
2810 °C (lit.)
Densité
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
Clé InChI
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N