Key Documents
334499
Sigma-Aldrich
Iron(III) fluoride trihydrate
Synonyme(s) :
Ferric fluoride trihydrate, Iron trifluoride
About This Item
Formule linéaire :
FeF3 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Concentration
32.3-34.6% Fe (by Na2S2O3, titration)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.O.O.F[Fe](F)F
InChI
1S/3FH.Fe.3H2O/h3*1H;;3*1H2/q;;;+3;;;/p-3
Clé InChI
XILAUHRDSUSGOG-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.