Principaux documents
333441
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
99%
5 G
103,00 $
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
103,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
94-95 °C/21 mmHg (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate is an ester. The reduction of methyl (4-trifluoromethyl)benzoate catalyzed by MoO2Cl2 was reported.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Silane/ MoO2Cl2 as an efficient system for the reduction of esters.
Fernandes AC and Rom?o CC.
J. Mol. Catal. A: Chem., 253(1), 96-98 (2006)