Principaux documents
333212
Sigma-Aldrich
Thallium(I) carbonate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Thallous carbonate
10 G
113,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
113,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Tl2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: thallium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
260-270 °C (dec.) (lit.)
Densité
7.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Tl]OC(=O)O[Tl]
InChI
1S/CH2O3.2Tl/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
DASUJKKKKGHFBF-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
T S Thian et al.
Applied and environmental microbiology, 41(3), 724-728 (1981-03-01)
Gentamicin-thallous-carbonate (GTC) agar was formulated by Donnelly and Hartman (Appl. Environ. Microbiol. 35:576-581, 1978) to select for fecal streptococci in sewage and water samples. The present study was conducted to determine the usefulness of GTC agar for the enumeration of
[Studies on the spermotoxicity of thallium carbonate in drinking water and its effect on the reproductive function of mice].
Q Y Wei
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 21(3), 141-143 (1987-05-01)
[Experimental substantiation of maximum permissible concentration of thallium carbonate in environmental air].
A Kh Kamil'dzhanov
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 8-10 (1993-05-01)