332518
Dibenzo-30-crown-10
98%
Synonyme(s) :
2,3,17,18-Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriaconta-2,17-diene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
106-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOCCOCCOc3ccccc3OCCOCCO1
InChI
1S/C28H40O10/c1-2-6-26-25(5-1)35-21-17-31-13-9-29-11-15-33-19-23-37-27-7-3-4-8-28(27)38-24-20-34-16-12-30-10-14-32-18-22-36-26/h1-8H,9-24H2
Clé InChI
MXCSCGGRLMRZMF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable