Principaux documents
332291
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
98%
Synonyme(s) :
Di-O-acetyl-L-rhamnal
5 G
144,00 $
144,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
144,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Beilstein:
84954
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
144,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]/D 55°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
68-69 °C/0.06 mmHg (lit.)
Densité
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
Clé InChI
NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup