332178
DL-tert-Leucine
98%
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, DL-α-tert-Butylglycine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable