331783
trans-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-dimethanol
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
203-205 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1[C@@H](CO)C2c3ccccc3C1c4ccccc24
InChI
1S/C18H18O2/c19-9-15-16(10-20)18-12-6-2-1-5-11(12)17(15)13-7-3-4-8-14(13)18/h1-8,15-20H,9-10H2/t15-,16-,17?,18?/m1/s1
Clé InChI
JRUAWKGGVJZZQC-MRLCAUJQSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable