Principaux documents
330604
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H10CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4633 (lit.)
pb
241-242 °C/746 mmHg (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC1CCCCC1C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
VSKXJRZPVDLHFY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid was used in the synthesis of substituted cyclohexyl carbonyl chlorides.[1]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Synthesis and evaluation of mefway analogs as ligands for serotonin 5HT1A receptors.
Thio JP, et al.
Medicinal Chemistry Research, 1-7 null