330469
N-Phenylglycine
97%
Synonyme(s) :
(Phenylamino)acetic acid, Anilinoacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
121-123 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)CNc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11)
Clé InChI
NPKSPKHJBVJUKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable