Key Documents
330426
Sigma-Aldrich
4-Nitrophthalamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CONH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
99%
Forme
powder or crystals
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc(cc1C(N)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O4/c9-7(12)5-2-1-4(11(14)15)3-6(5)8(10)13/h1-3H,(H2,9,12)(H2,10,13)
Clé InChI
XWCDSCYRIROFIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable