Principaux documents
329851
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Erythrulose hydrate
97%
Synonyme(s) :
(S)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Température de stockage
2-8°C