Key Documents
329843
Sigma-Aldrich
Potassium acetylacetonate hemihydrate
97%
Synonyme(s) :
Acetylacetone potassium derivative
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH=C(OK)CH3 · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.21
Numéro Beilstein :
4157393
Code UNSPSC :
12352302
Pureté
97%
Pf
~235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)\C=C(\C)O[K]