Principaux documents
329495
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
97%
1 G
224,00 $
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
224,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15N3 · 3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.59
Beilstein:
5287631
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
288 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
Clé InChI
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride can be used as a reagent to prepare:
  • Nonadentate ligand, 1,4,7-tris[(6-carboxypyridin-2-yl)methyl]-1,4,7-triazacyclononane (H3tpatcn), which is used to prepare lanthanide complexes with high water solubility and rigid C3 symmetric structures.[1]
  • Dansyl cryptands as fluorescent indicators via amination of (bromobenzyl)triazacycloalkane and oxadiamines.[2]
  • [1,4,7-tri(3-butenyl)-1,4,7-triazacyclononane and 1,4,7-tri(2-propenyl)-1,4,7-triazacyclononane] by reacting with corresponding alkenyl halide.[3]
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis of Dansyl-Substituted Cryptands Containing Triazacycloalkane Moieties and their Evaluation as Fluorescent Chemosensors
Chernichenko NM, et al.
Synlett, 28(20), 2800-2806 (2017)
An investigation into alkenyl-functionalized 1, 4, 7-triazacyclononanes: Synthesis, metal complexation, and attempted olefin metathesis
Baker MV, et al.
Australian Journal of Chemistry, 55(10), 655-660 (2002)
Solid-state and solution properties of the lanthanide complexes of a new nonadentate tripodal ligand derived from 1, 4, 7-triazacyclononane
Gateau C, et al.
Dalton Transactions, 2428-2433 (2003)