Principaux documents
329487
Sigma-Aldrich
(−)-8-Phenylmenthol
98%
Synonyme(s) :
(−)-Phenmenthol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.36
Numéro Beilstein :
3651167
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −26°, c = 2 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter