328987
Phenyl chlorodithioformate
95%
220,00 $
About This Item
220,00 $
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6688 (lit.)
pb
135 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=S)Sc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClS2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
XEXIHCWFFNGQDE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter