Principaux documents
328839
Sigma-Aldrich
Diethylmethoxyborane solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Diethylborinic acid methyl ester, Methyl diethylborinate
100 ML
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
175,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2BOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.868 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
  • Reformatsky / quaternary Claisen condensations
  • Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
  • Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
  • Homologation reactions with sulfonium ylides
  • Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup