328316
Cyclopentanecarbonyl chloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4622 (lit.)
Point d'ébullition
161-162 °C (lit.)
Densité
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Application
- 3′-N-acyl-7-trichloroacetyl-paclitaxels
- cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-cyclopentane carbonyloxy-2-methyl-allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-yl-idene]-ethyl ester
- cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-hydroxy-2-methyl allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-ylidene]-ethyl ester
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter