Principaux documents
32762
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H25NO4
Poids moléculaire :
379.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(CC1CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)21(13-15-7-1-2-8-15)24-23(27)28-14-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,15,20-21H,1-2,7-8,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
Clé InChI
NVZVRXJTMCMDNR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable