326003
Thulium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sulfuric acid thulium(III) salt octahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: thulium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
Clé InChI
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges