Key Documents
325694
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid, gadolinium(III) salt (3:2), hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Gd2(C2O4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.56 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Chaîne SMILES 
O.O=C1O[Gd](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Gd]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Gd.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clé InChI
QZPKJYRHVDRDAQ-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable