Principaux documents
325600
Sigma-Aldrich
Erbium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Er2(C2O4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.58 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: erbium
Chaîne SMILES 
O.[Er].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.2Er.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clé InChI
SXOPGAPUQCFZMX-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable