Key Documents
325562
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) sulfate octahydrate
99.9%
About This Item
Formule linéaire :
Dy2(SO4)3·8H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
757.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable