325090
Methyl (R)-(+)-3-bromo-2-methylpropionate
97%
Synonyme(s) :
(+)-Methyl (R)-β-bromoisobutyrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +16°, neat
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pb
85 °C/37 mmHg (lit.)
Densité
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
FKWNAVCXZSQYTA-BYPYZUCNSA-N
Application
- (S)-3-(6-Methoxy-pyridin-3-yl)-2-methylpropionic acid methylester by reacting with 5-bromo-2-methoxy pyridine via nucleophilic displacement reaction.
- Decahydroisoquinoline derivative (NVP-ACQ090) as a potent antagonist of somatostatin sst3 receptor.
It can also be used as a reference compound in the enantioselective alkylation reaction of hydrophobic vitamin B12 derivatives.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter