Documents
324698
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(NO2)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.13
Numéro Beilstein :
778939
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
159-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,9H2
Clé InChI
JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable