MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
324612
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
greener alternative
98%
Synonyme(s) :
α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-3-Chloro-1-phenylpropanol
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]19/D −25°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 100
new score: 62
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
58-60 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
phenyl
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
O[C@@H](CCCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1
Clé InChI
JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, "Enhanced Energy Efficiency" and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable