Principaux documents
324167
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyrimidine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
142-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1cnc2ncnn2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-6-5-7-4-8-9(5)3-1/h1-4H
Clé InChI
SRNKZYRMFBGSGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable