Documents
322997
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-5-methyl-4-cyclopentene-1,3-dione monohydrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O3 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
76-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CC1=C(O)C(=O)CC1=O
InChI
1S/C6H6O3.H2O/c1-3-4(7)2-5(8)6(3)9;/h9H,2H2,1H3;1H2
Clé InChI
SVCSJWWJZOZKLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable