Principaux documents
320625
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
97%
Synonyme(s) :
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, Ethyl cyclohexanone-4-carboxylate
About This Item
Formule linéaire :
(O=)C6H9CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Beilstein:
2520501
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
150-152 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in the preparation of dopamine agonists[1] and the skeleton of tetracyclic diterpenes.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 639-639 (1993)