Principaux documents
320587
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanoformate
97%
Synonyme(s) :
Cyanoformic acid benzyl ester
About This Item
Formule linéaire :
NCCO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro Beilstein :
1947475
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
66-67 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(OCc1ccccc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
Clé InChI
GDZIODIYBLTRRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter