Documents
319791
Sigma-Aldrich
1,5,9-Triazacyclododecane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.28
Numéro Beilstein :
636026
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
77-78 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
32-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CNCCCNCCCNC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-4-10-6-2-8-12-9-3-7-11-5-1/h10-12H,1-9H2
Clé InChI
VQFZKDXSJZVGDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter